Learn More
Ansell BioClean™ Ultimate BUPS sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
Artikelnummer. p-3775608
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
10 Paare
200 Paare
Artikelnummer. 12765885
Marke: Ansell BUPS60
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragende Empfindlichkeit und zytotoxischer Schutz
Sterile Handschuhe aus Polychloropren bieten chemische Beständigkeit und ein verbessertes Tastgefühl.Empfohlen für Reinräume der Klasse 10/ISO 4.
  • Polychloropren
  • Rollrand, puderfrei
  • Antistatische Eigenschaften
  • Chemischer Schutz und Tastgefühl
  • Sterilisierungsvertrauensgrad
  • Getestet nach ASTM D6978 auf zytotoxische Arzneimittel
Compliance
USP 797, USP 800
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978-05, USP 797, USP 800
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 0,65
Farbe Naturfarben
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 5,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0,14 mm
Hand Spezifisch
Material Polychloropren
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,11 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 5,5 mil
Dicke (metrisch) 0,14 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BUPS60.
Serie BioClean™ Ultimate BUPS
Zugfestigkeit 9 MPa
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm