Learn More
Ansell BioClean Suprene™ Sterile Neopren-Reinraumhandschuhe
Artikelnummer. 15298228
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Artikelnummer. 15298228
Marke: Ansell BSNS85
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Neopren sorgt für zusätzliche Festigkeit und verbesserte Weichheit. Die Nitritex™ BioClean Suprene™ sterile Neopren-Reinraumhandschuhe sind beständig gegen eine Reihe von Chemikalien. Sie sind für beidehändige Arbeit ausgelegt und verfügen über antistatische Eigenschaften. Das handspezifische Design sorgt für Tragekomfort und eine ergonomische Passform.
  • Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
  • Doppelt anziehbar mit besserer Griffigkeit
  • Automatisch geformt für Tragekomfort
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Latexfrei
  • Gerolltes Bündchen
  • Gesamtlänge: 300 mm (12 in.)
  • ASTM D6978 05 getestet
  • Doppelt anziehbar
Lagerung: Trocken und kühl (<40 °C) und außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht aufbewahren
Compliance
USP 797, USP 800
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EG)1935/2004 und (EG)2023/2006, ASTM D978-05
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Farbe Grün
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 7,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,18 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Neopren
Palm Thickness (English) 6,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,16 mm
Größe 8,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,3 mil
Dicke (metrisch) 0,18 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ C
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2008
Modell Gehäuse BSNS-85
Serie BioClean™ Suprene BSNS
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30 cm