Learn More
Ansell BioClean P-Zero™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
600.37 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21991" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
563.04 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21991" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
563.04 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
- Puderfrei, latexfrei
- Getestet nach Norm ASTM D6978
- ESD-Eigenschaften
- Rollrand für Festigkeit
- Chemisch beständig
- Die EasyTear Verpackung gibt keine Partikel ab
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6978-05 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III |
Cleanroom Class | Klasse 10/ISO 4 |
AQL | 0,65 |
Farbe | Naturfarben |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig strukturiert |
Finger Thickness (English) | 7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,18 mm |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | Ja |