Learn More
Ansell BioClean P-Zero™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
Artikelnummer. 12745925
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Artikelnummer. 12745925
Marke: Ansell BPZS80
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Handschuhe sind ein Produkt, das ideal auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten ist, sei es medizinisches Zubehör, persönlicher Schutz oder Reinraum. Unsere Einrichtung in Malaysia kann Ihre Anforderungen in wissenschaftlichen Reinraumumgebungen erfüllen und stellt sicher, dass die Palette der sterilen und nicht sterilen, mit ISO-Klasse 4 und 5 kompatiblen Handschuhe besten Komfort, Festigkeit und Tastgefühl bietet.
  • Puderfrei, latexfrei
  • Getestet nach Norm ASTM D6978
  • ESD-Eigenschaften
  • Rollrand für Festigkeit
  • Chemisch beständig
  • Die EasyTear Verpackung gibt keine Partikel ab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978-05
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 0,65
Farbe Naturfarben
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,18 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Polychloropren
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,15 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7 mil
Dicke (metrisch) 0,18 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BPZS80.
Serie BioClean™ P-Zero BPZS
Zugfestigkeit 9 MPa
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm