Learn More
Ansell Bioclean Maxima
BIOPHARMA
Catalog Number 15238188
1061.76 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21991" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Bietet Schutz auf Schulterlänge – ohne Einbußen bei Flexibilität und Komfort dank Latex.
Die sterilen Latex-Reinraumhandschuhe bieten zusätzliche Abdeckung und Schutz am Oberarm.Empfohlen für Reinraumumgebungen der Klasse 10/ISO 4.
  • Naturfarben
  • Handspezifisch, anatomisch geformt
  • Texturierte Oberfläche für besseren Halt
  • Rollrand für Stabilität am Arm
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EG)1935/2004 und (EG)2023/2006
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
Cleanroom Class Klasse 10/ISO 4
AQL 1,5
Farbe Naturfarben
Oberflächenbehandlung außen Vollständig strukturiert
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Spezifisch
Material Latex
Palm Thickness (English) 7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,8 mil
Dicke (metrisch) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BLLS-60
Serie BioClean™ Maxima BLLS
Länge (angloamerikanisch) 24 Zoll
Länge (metrisch) 61 cm