Learn More
Ansell Bioclean Maxima
BIOPHARMA
Bietet Schutz auf Schulterlänge – ohne Einbußen bei Flexibilität und Komfort dank Latex.
Marke:  Ansell BLLS100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15616097
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die sterilen Latex-Reinraumhandschuhe bieten zusätzliche Abdeckung und Schutz am Oberarm.Empfohlen für Reinraumumgebungen der Klasse 10/ISO 4.
  • Naturfarben
  • Handspezifisch, anatomisch geformt
  • Texturierte Oberfläche für besseren Halt
  • Rollrand für Stabilität am Arm
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
1,5
Vollständig texturiert
0,20 mm
Latex
0,18 mm
10
7,8 mil
ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
BioClean™ Maxima BLLS
60 cm
Klasse 10 (ISO 4)
Naturfarben
7,8 mil
Spezifisch
7 mil
Puderfrei
Steril
0,20 mm
BLLS10
24 in.
Videos
  • Nitritex Bioclean glove range
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer21-2363 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum16/12/2022 Catalog NumberBLLS100
Chargennummer21-2062 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum16/12/2022 Catalog NumberBLLS100
Chargennummer21-1493 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum16/12/2022 Catalog NumberBLLS100
Chargennummer21-2363 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/12/2022 Catalog NumberBLLS100
Chargennummer21-2062 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/12/2022 Catalog NumberBLLS100
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Bioclean Maxima > Größe 10