Learn More
Ansell Bioclean Maxima
Bietet Schutz auf Schulterlänge – ohne Einbußen bei Flexibilität und Komfort dank Latex.
Marke: Ansell BLLS90
Beschreibung
Die sterilen Latex-Reinraumhandschuhe bieten zusätzliche Abdeckung und Schutz am Oberarm.Empfohlen für Reinraumumgebungen der Klasse 10/ISO 4.
- Naturfarben
- Handspezifisch, anatomisch geformt
- Texturierte Oberfläche für besseren Halt
- Rollrand für Stabilität am Arm
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Spezifikation
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III | |
1,5 | |
Vollständig strukturiert | |
0,20 mm | |
Latex | |
0,18 mm | |
9 | |
7,8 mil | |
ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D | |
BioClean™ Maxima BLLS | |
61 cm |
Klasse 10/ISO 4 | |
Naturfarben | |
7,8 mil | |
Spezifisch | |
7 mil | |
Puderfrei | |
Steril | |
0,20 mm | |
BLLS-90 | |
24 Zoll |
Videos
-
Nitritex Bioclean glove range
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
L42305002 | Sterilitätszertifikat | 13/06/2023 | BLLS90 |
L42211034 | Sterilitätszertifikat | 24/02/2023 | BLLS90 |
21-2065 | Sterilitätszertifikat | 16/12/2022 | BLLS90 |
L42305002 | Konformitätsbescheinigung | 13/06/2023 | BLLS90 |
L42211034 | Konformitätsbescheinigung | 24/02/2023 | BLLS90 |