Learn More
Ansell BioClean™ Fusion™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
Click to view available options
Größe:
10
5,5
6,5
7,5
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Beschreibung
- Texturierte Oberfläche
- Länge: 30,5 cm (12 in.)
- Antistatische Eigenschaften
- Ausgezeichneter chemischer Schutz und außergewöhnliche Feinfühligkeit
- Latexfrei zur Vermeidung von Latexallergien vom Typ 1
- Puderfrei, Rollrand
- Farbe: Grün
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
- Doppelt überziehbar
- Polychloropren
- Beidseitig tragbar
- AQL 1,5
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Compliance
USP 797
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP 797, ASTM D6978-05 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EG)1935/2004 und (EG)2023/ 2006 |
| Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Grün |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Ja |
| Mehr anzeigen |