Learn More
Ansell™ BioClean™ Fusion™ Sterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
Ausgezeichnete Griffsicherheit und zytotoxischer Schutz
Marke:  Ansell™ S-BFAP-1010
Additional Details : Gewicht : 7.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15238308
  • 466.00 CHF / 200 Paare
Verfügbar ab
15-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Texturierte Oberfläche
  • Länge: 30.48 cm (12 in.)
  • Antistatische Eigenschaften
  • Ausgezeichneter chemischer Schutz und außergewöhnliche Feinfühligkeit
  • Latexfrei zur Vermeidung von Latexallergien vom Typ 1
  • Puderfrei, mit Rollrand
  • Farbe: Grün
  • Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
  • Doppelt überziehbar
  • Polychloropren
  • Beidhändig
  • AQL 1.5
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Compliance
USP 797
Spezifikation
Spezifikation
Safety
Mit Rollrand/gerollt
Reinraumumgebung
Polychloropren
10
Grün
30.5 cm
Mit Muster
Beidhändig
Ja
One pair per inner PE wallet; one wallet per sealed EasyTear PE pouch; 10 pouches per sealed outer PE bag; 20 outer bags per lined carton (200 pairs)
Puderfrei
Steril
ISO-Klasse 4, EU GMP Klasse A