Learn More
Ansell BioClean Fusion™ Unsterile Reinraumhandschuhe aus Polychloropren
Artikelnummer. p-4246964
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 15278148
Marke: Ansell BFAPXS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schützt wie Nitril mit dem Gefühl von Latex
  • 11,5 in. (29 cm), beidhändig
  • Nicht steril, Reinraum-kompatibel
  • Texturierte Finger für sicheren Griff
  • Puderfrei, latexfrei, mit Rollrand
  • ESD-Eigenschaften
  • Teil der Serie BioClean-C Chemotherapy
  • Freiheit von kleinen Löchern von 1,5
  • In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit ISO-Klasse 4 zu gewährleisten
  • Gemäß ISO 2859
  • Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2008 und 89/686/EWG Artikel 11b zertifiziert ist
Certifications
CE-Zeichen.
Compliance
Erfüllt die Anforderungen der Norm für Handschuhe EN420:2003, der Europäischen Norm für medizinische Handschuhe (EN455 Teile 1, 2 und 3) sowie 374-1, 2 und 3:2003. ASTM6978-05 getestet gegen Zytostatika.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 11137-1:2006
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN420:2003, EN374-1, 2 und 3:2003, EN455-2:2009
AQL 1.5
Farbe Grün
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,12 mm
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Polychloropren
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
Gepudert Puderfrei
Größe XS
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 4,7 mil
Dicke (metrisch) 0,12 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001: 2008 und 89/686/EWG
Modell BFAP-XS
Serie BioClean™ Fusion
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm