Learn More
Ansell BioClean™ Extra BLAS sterile Latex-Reinraumhandschuhe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12765825
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
200 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
12765825 Extragroß 200 Paare
12735825 Klein 200 Paare
12745825 Mittel 200 Paare
12755825 Groß 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieses Produkt enthält Naturlatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern zu allergischen Reaktionen führen können. Nur wie angegeben und entsprechend den Anweisungen und Warnhinweisen der Hersteller verwenden.
Artikelnummer. 12765825 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. BLASXL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Produkt enthält Naturlatex, dessen Bestandteile bei einigen Anwendern zu allergischen Reaktionen führen können. Nur wie angegeben und entsprechend den Anweisungen und Warnhinweisen der Hersteller verwenden.
Die puderfreien, sterilen Handschuhe sind flexibel und extra lang, um Schutz bis zu den Ellenbogen zu bieten. Empfohlen für Reinräume der Klasse 10/ISO 4.
  • Geringer Gehalt an Latexproteinen
  • Erweiterte Länge von 16 in. (40 cm)
  • Beidhändig, Rollrand
  • Puderfrei
  • Gammabestrahlt
  • Vollständig strukturiert für besseren Halt
  • Flexibel und bequem
  • Einfaches doppeltes Überziehen
Bestellinformation
Verpackung: ein Paar mit Ärmelbund pro Innenbeutel aus Kunststoff, 10 Paar pro versiegeltem Außenbeutel aus Polyethylen, 20 Außenbeutel pro Kartoneinsatz, ein Kartoneinsatz pro Karton (200 Paar).
Compliance
Entspricht dem AQL-Dichtigkeitswert von 1.5. Gammabestrahlung auf einen SAL-Wert von 10-6, gemäß den Richtlinien der ISO 11137. Erfüllen oder übertreffen die Anforderungen der ASTM D3578. Konform mit der ISO-Klasse 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3578
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009 Kategorie III, EN 455 Teil 2, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, ISO 11137-1:2006, (EG)1935/2004 und (EG)2023/2006
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 1,5
Farbe Naturfarben
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 8,2 mil
Finger Thickness (Metric) 0,21 mm
Hand Beidseitig tragbar
Material Latex
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 mm
Gepudert Puderfrei
Größe Extragroß
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 8,2 mil
Dicke (metrisch) 0,21 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BLAS-XL
Serie BioClean™ Extra BLAS
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 40 cm