Learn More
Ansell Excell™ Reinraum-Nitrilhandschuhe, steril
308.34 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Beschreibung
- 12 in. (30 cm) handspezifisch
- Steriles gammabestrahltes Nitril
- Nitril ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Hypoallergen
- Antistatische Eigenschaften
- Freiheit von kleinen Löchern von 1,5
- Puderfrei, latexfrei, Rollrand, frei von Beschleunigern
- In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 4 und EU-GMP-Gütegrad A zu gewährleisten
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittel |
Cleanroom Class | Klasse 10/ISO 4 |
AQL | 1,5 |
Farbe | Weiß |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig strukturiert |
Finger Thickness (English) | 6,6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,17 mm |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |