Learn More
Ansell BioClean Emerald
BIOPHARMA
Catalog Number 15228148
765.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21991" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Diese Nitrilhandschuhe sind beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, superempfindlich und beschleunigerfrei
Die Beschleuniger- und puderfreien Reinraumhandschuhe aus Nitril bieten Schutz vor Chemikalien und zytotoxischen Arzneimitteln.Empfohlen für entscheidende Umgebungen der Klasse 10/ISO 4.
  • 12 in. (300 mm) Länge und handspezifisch
  • Texturiert für eine optimierte Verwendung in kontrollierten Umgebungen
  • Pulver-/latexfrei; hypoallergen
  • Steriler gammabestrahlter Nitrilhandschuh
  • Teil der BioClean-C Chemotherapie-Serie
  • Verarbeitet, um Kompatibilität mit den Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A zu gewährleisten
  • Doppelt überziehbar
  • AQL 1.5
  • Sterilisierungsvertrauensgrad: 10-6
  • Kategorie 3 – persönliche Schutzausrüstung in aufwendigem Design entsprechend PSA-Richtlinie 89/686/EWG
  • Erfüllt die Anforderungen der Norm für Handschuhe EN420:2003 und der Europäischen Norm für medizinische Handschuhe (EN455 Teile 1, 2 und 3) sowie EN374-1,2 und 3:2003. ASTM 6978-05 getestet gegen Zytostatika
Compliance
USP: 797, USP: 800
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978-05
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Teil 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
Cleanroom Class Klasse 10/ISO 4
AQL 0,65
Farbe Grün
Oberflächenbehandlung außen Mikrotexturierung, glatt
Finger Thickness (English) 5,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0,13 mm
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 5,1 mil
Dicke (metrisch) 0,13 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell Gehäuse BENS85
Serie BioClean™ Emerald BENS
Länge (angloamerikanisch) 12 Zoll
Länge (metrisch) 30.48 cm