Learn More
Ansell BioClean Emerald
BIOPHARMA
Diese Nitrilhandschuhe sind beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, superempfindlich und beschleunigerfrei
918.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978-05
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Teil 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 0,65
Farbe Grün
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15278138
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Ansell
BENS6.0
6
918.00 CHF
200 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-01-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
15288138
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Ansell
BENS6.5
6,5
918.00 CHF
200 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15298138
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Ansell
BENS7.0
7
918.00 CHF
200 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15208148
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Ansell
BENS7.5
7,5
918.00 CHF
200 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15218148
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Ansell
BENS8.0
8
918.00 CHF
200 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15228148
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Ansell
BENS8.5
8,5
918.00 CHF
200 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15238148
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell
BENS9.0
9
918.00 CHF
200 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15248148
Unterlagen ansehen
Ansell
BENS10.0
10
918.00 CHF
200 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Beschleuniger- und puderfreien Reinraumhandschuhe aus Nitril bieten Schutz vor Chemikalien und zytotoxischen Arzneimitteln.Empfohlen für entscheidende Umgebungen der Klasse 10/ISO 4.
  • 12 in. (300 mm) Länge und handspezifisch
  • Texturiert für eine optimierte Verwendung in kontrollierten Umgebungen
  • Pulver-/latexfrei; hypoallergen
  • Steriler gammabestrahlter Nitrilhandschuh
  • Teil der BioClean-C Chemotherapie-Serie
  • Verarbeitet, um Kompatibilität mit den Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A zu gewährleisten
  • Doppelt überziehbar
  • AQL 1.5
  • Sterilisierungsvertrauensgrad: 10-6
  • Kategorie 3 – persönliche Schutzausrüstung in aufwendigem Design entsprechend PSA-Richtlinie 89/686/EWG
  • Erfüllt die Anforderungen der Norm für Handschuhe EN420:2003 und der Europäischen Norm für medizinische Handschuhe (EN455 Teile 1, 2 und 3) sowie EN374-1,2 und 3:2003. ASTM 6978-05 getestet gegen Zytostatika
Compliance
USP: 797, USP: 800
Spezifikation
Spezifikation
ASTM D6978-05
Klasse 10 (ISO 4)
Grün
5,1 mil
Nitril
0,10 mm
Steril
0,13 mm
BioClean™ Emerald BENS
30,5 cm
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Teil 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
0,65
Vollständig texturiert
0,13 mm
3,9 mil
Puderfrei
5,1 mil
ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
12 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BioClean Emerald