Learn More
Ansell BioClean Emerald
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15288138
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Artikelnummer. 15288138
Marke: Ansell BENS6.5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Nitrilhandschuhe sind beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, superempfindlich und beschleunigerfrei
Die Beschleuniger- und puderfreien Reinraumhandschuhe aus Nitril bieten Schutz vor Chemikalien und zytotoxischen Arzneimitteln.Empfohlen für entscheidende Umgebungen der Klasse 10/ISO 4.
  • 12 in. (30 cm) Länge und handspezifisch
  • Texturiert für eine optimierte Verwendung in kontrollierten Umgebungen
  • Puder-/latexfrei; hypoallergen
  • Steriler, gammabestrahlter Nitrilhandschuh
  • Teil der Serie BioClean-C Chemotherapy
  • Verarbeitet, um Kompatibilität mit den Betriebsbedingungen nach ISO-Klasse 4 und EU-GMP-Gütegrad A zu gewährleisten
  • Doppelt überziehbar
  • AQL 1,5
  • Sterilisierungsvertrauensgrad: 10-6
Compliance
USP: 797, USP: 800
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6978-05
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Teil 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 0,65
Farbe Grün
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 5,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0,13 mm
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 6,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 5,1 mil
Dicke (metrisch) 0,13 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BENS65
Serie BioClean™ Emerald BENS
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm