Learn More
Ansell BioClean-D™ Sterile Overalls mit Kapuze und Daumenschlaufen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15208298
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Größe (metrisch) Brustkorb:
76 bis 84 cm
Höhe (metrisch):
158 bis 164 cm
Dimensione della confezione:
15 Stück
20 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Größe Größe (metrisch) Brustkorb Höhe (metrisch) Dimensione della confezione
15208298 4XL 76 bis 84 cm 158 bis 164 cm 15 Stück
12787196 XS 76 bis 84 cm 158 bis 164 cm -
15248288 S 76 bis 84 cm 158 bis 164 cm 20 Stück
15258288 M 76 bis 84 cm 158 bis 164 cm 20 Stück
15268288 L 76 bis 84 cm 158 bis 164 cm 20 Stück
15278288 XL 76 bis 84 cm 158 bis 164 cm 20 Stück
15288288 2XL 76 bis 84 cm 158 bis 164 cm 20 Stück
15298288 3XL 76 bis 84 cm 158 bis 164 cm 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15208298 Fornitore Ansell N. del fornitore SBDCHT4XL
Verfügbar ab: 18-06-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der sterile Einweg-Schutzanzug mit Kapuze verfügt über eine Daumenschlaufe für sicheren Halt.
  • Fusselarmes, antistatisches CleanTough™ Gewebe
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Antistatische Eigenschaften
  • Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk
  • Reißverschluss vorne mit Schutzleiste
  • Daumenschlaufen am Ärmelbund
  • Elastischer Rücken, Bündchen und Knöchel
  • ASTM D6978 05 getestet
  • HELMKE-Drum getestet
  • Partikelarm
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
  • Erhältlich in Größen von S bis 4XL
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe 4XL
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastischer Rücken
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung Elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss vorne mit Sturmklappe
Saumtyp Gebunden
Sterilität Steril
Widerstand Chemikalien
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Zertifizierungen/Konformität (Europa) (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863 und EN 13935-2
Modell S-BDCHT
Größe (metrisch) Brustkorb 76 bis 84 cm
Höhe (metrisch) 158 bis 164 cm
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)