Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Sterile Schutzanzüge mit Kapuze und integrierten Stiefeln
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15673247
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Größe (metrisch) Brustkorb:
100 bis 108 cm
108 bis 116 cm
116 bis 124 cm
124 bis 132 cm
132 bis 140 cm
84 bis 92 cm
92 bis 100 cm
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
170 bis 176 cm
176 bis 182 cm
182 bis 188 cm
188 bis 194 cm
194 bis 200 cm
200 bis 206 cm
Packungsgröße:
15 Stück
20 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Größe (metrisch) Brustkorb Höhe (metrisch) unitSize
15673247 M 92 bis 100 cm 170 bis 176 cm 20 Stück
15683247 S 84 bis 92 cm 164 bis 170 cm 20 Stück
15663247 L 100 bis 108 cm 176 bis 182 cm 20 Stück
15693247 XL 108 bis 116 cm 182 bis 188 cm 20 Stück
15603257 2XL 116 bis 124 cm 188 bis 194 cm 20 Stück
15613257 3XL 124 bis 132 cm 194 bis 200 cm 15 Stück
15623257 4XL 132 bis 140 cm 200 bis 206 cm 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 15673247 Supplier Ansell™ Supplier No. SBDFCM
Only null left
Add to basket
Add to basket
Steriler Schutz von Kopf bis ft. in ISO Reinraumumgebungen der Klasse 4.
  • ISO Geeignet für Klasse 4
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Antistatisch, fusselarm und dauerhaft CleanTough™ Stoff
  • Reißverschluss mit vorderer Abdeckung
  • Rutschfeste Sohlen
  • Elastischer Rücken, Kapuze, Bündchen und Knöchel
  • ASTM D6978 05 GEPRÜFT
  • HELMKE Trommel, getestet; niedriger Partikelgehalt
  • Sterilitätssicherheitsstufe 10-6
Compliance
USP: 797, USP: 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe M
Farbe Weiß
Stulpenform Elastisch
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863 und EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Modell S-BDFC
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 36 - 39 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 92 bis 100 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum, Pharma, kontrollierte Umgebungen, PSA, pharmazeutische Mischungsherstellung, Fertigung, Industrie
Höhe (angloamerikanisch) 5 Fuß 6 Zoll bis 5 Fuß 9 Zoll
Höhe (metrisch) 170 bis 176 cm