Learn More
Ansell BioClean-D™ Sterile Schutzanzüge mit Kragen und Daumenschlaufe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15218288
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Größe (metrisch) Brustkorb:
84 bis 92 cm
Höhe (metrisch):
164 bis 170 cm
Packungsgröße:
15 Stück
20 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Größe (metrisch) Brustkorb Höhe (metrisch) Packungsgröße
15218288 2XL 84 bis 92 cm 164 bis 170 cm 20 Stück
15278278 S 84 bis 92 cm 164 bis 170 cm 20 Stück
15288278 M 84 bis 92 cm 164 bis 170 cm 20 Stück
15298278 L 84 bis 92 cm 164 bis 170 cm 20 Stück
12757186 XL 84 bis 92 cm 164 bis 170 cm 20 Stück
15228288 3XL 84 bis 92 cm 164 bis 170 cm 15 Stück
15238288 4XL 84 bis 92 cm 164 bis 170 cm 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15218288 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. SBDCCT2XL
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Steriler Einweg-Schutzanzug mit Daumenschlaufe für sicheren Halt.
  • Fusselarmes, antistatisches CleanTough™ Gewebe
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Antistatische Eigenschaften
  • Hergestellt in einem nach ISO 9001:2008 zertifizierten Werk
  • Reißverschluss vorne mit Schutzleiste
  • Elastischer Rücken, Bündchen und Knöchel
  • Erhältlich in Größen von S bis 4XL
  • ASTM D6978 05 getestet
  • HELMKE-DRUM getestet
  • Partikelarm
  • Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe 2XL
Geschlecht Unisex
Material CleanTough
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastischer Rücken
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Kragen
Haubenausführung Mit Kragen
Verschlusstyp Reißverschluss vorne mit Sturmklappe
Saumtyp Gebunden
Sterilität Steril
Widerstand Chemikalien
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863 und EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Modell S-BDCCT
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 33 bis 36 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 84 bis 92 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum, Pharma, kontrollierte Umgebungen, PSA, 503B-Einrichtungen, Fertigung, Industrie
Höhe (angloamerikanisch) 5 ft. 4 in. bis 5 ft. 6 in.
Höhe (metrisch) 164 bis 170 cm
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)