Learn More
Ansell Bioclean Biotac™ Nitril-Handschuhe
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
1000 Stück
Beskrivelse
- 12 in. Länge
- Beidhändig
- AQL 1,5
- Texturierte Finger, puderfrei
- Nitril ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
- ESD-Eigenschaften
- Verarbeitet, um Kompatibilität mit ISO-Klasse 5 zu gewährleisten
- Geeignet für Produktion und Herstellung, kontrollierte und entscheidende Umgebungen, Labor und Forschung
Tekniske data
Tekniske data
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III |
| Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
| AQL | 1,5 |
| Farbe | Weiß |
| Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
| Finger Thickness (English) | 6,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,17 mm |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion