Learn More
Ansell BioClean™ Biotac BIOTAC Nitrilhandschuhe
Código de producto. 15288168
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
missing translation for 'unitSize':
1000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Größe missing translation for 'unitSize'
15288168 2XL 1000 Stück
15238168 Extraklein 1000 Stück
15248168 Klein 1000 Stück
15258168 Mittel 1000 Stück
15268168 Groß 1000 Stück
15278168 Extragroß 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15288168 missing translation for 'mfr' Ansell missing translation for 'supplierNo' BIOTACXXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.00 CHF
    230.87 CHF / 1000 Stück
    Sparen 169.13 CHF
    42% Rabatt
Ver todas las promociones
Verfügbar ab: 16-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Die latexfreien, puderfreien Reinraumhandschuhe sind flexibel und beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
  • 12 in. Länge
  • Beidseitig tragbar
  • AQL 1,5
  • Texturierte Finger, puderfrei
  • Nitril ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
  • ESD-Eigenschaften
  • Verarbeitet, um sicherzustellen ISO Kompatibilität mit Klasse 5
  • Geeignet für Produktion und Fertigung,  Kontrollierte und kritische Umgebungen,  Labor und &Forschung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Farbe Weiß
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,17 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,11 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 2XL
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 6,7 mil
Dicke (metrisch) 0,17 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BIOTAC-XXL
Serie BioClean™ Biotac BIOTAC
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.