Learn More
Ansell Bioclean Biotac™ Nitril-Handschuhe
303.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21991" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
274.45 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21991" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
274.45 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
Beschreibung
Nicht sterile Reinraum-Handschuhe mit erstklassigem Griff
- 12 in. Länge
- Beidhändig
- AQL 1,5
- Texturierte Finger, puderfrei
- Nitril ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
- ESD-Eigenschaften
- Verarbeitet, um Kompatibilität mit ISO-Klasse 5 zu gewährleisten
- Geeignet für Produktion und Herstellung, kontrollierte und entscheidende Umgebungen, Labor und Forschung
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Teil 2, Lebensmittelkontakt, Kategorie III |
Cleanroom Class | Klasse 100/ISO 5 |
AQL | 1,5 |
Farbe | Weiß |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise strukturiert |
Finger Thickness (English) | 6,7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,17 mm |
Hand | Beidseitig tragbar |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |