Learn More
Ansell Bioclean Advance™ Handschuhe
Artikelnummer. 15288098
Change view
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15288098 10 200 Paare
15218098 6 200 Paare
12705795 6,5 200 Paare
15238098 7 200 Paare
15248098 7,5 200 Paare
12735795 8 200 Paare
15268098 8,5 200 Paare
12755795 9 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15288098 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. BASL10.0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anatomisch geformt und doppelt überziehbar konzipiert. Nitritex™ BioClean Advance™ sterile Latexhandschuhe bieten außergewöhnliche Flexibilität und Komfort. Diese naturfarbenen, extra langen, handspezifischen Reinraumhandschuhe verfügen über eine texturierte Oberfläche für besseren Halt und einen Rollrand.
Die puderfreien, handspezifischen Latexhandschuhe sind anatomisch geformt und für das Tragen eines zweiten Handschuhpaars ausgelegt.Empfohlen für Reinräume der Klasse 10/ISO 4.
  • Mittelarmlänge von 30 cm (12 in.) für zusätzlichen Schutz
  • Puderfreier Latex bietet Komfort und Flexibilität
  • Doppelt überziehbar
  • Anatomische, handspezifische Form für maximalen Komfort
  • Texturierte Oberfläche für besseren Halt
  • Rollrand für Stabilität am Arm
  • Die EasyTear™ Verpackung gibt keine Partikel ab
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert, Sterilisierungsvertrauensgrad: 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN420:2003 + A1:2009, EN374-5:2016, EN421:2010, EN455-2:2015
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
AQL 0,65
Farbe Naturfarben
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Spezifisch
Material Latex
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe 10
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 7,8 mil
Dicke (metrisch) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PSA-Verordnung 2016 425 Modul D
Modell BASL100
Serie BioClean™ Advance BASL
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm