missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Nitritlösung für Ionenchromatographie, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12962165
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Nitritlösung für Ionenchromatographie, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. p-8014481 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 ml, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12962165

Marke: Fisher Chemical A 033 100

Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.

Spezifikation

Lösung enthält H2O
Konzentration 1 g/l
Menge 100 ml

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1134043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2025 ArtikelnummerA 033 100
Chargennummer1127438 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2025 ArtikelnummerA 033 100
Chargennummer1125074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2025 ArtikelnummerA 033 100
Chargennummer1065837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 ArtikelnummerA 033 100
Chargennummer1026480 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 ArtikelnummerA 033 100
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Nitritlösung für Ionenchromatographie, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt