Learn More
Nitrit, Standardlösung für die Ionenchromatographie, Specpure™, NO2-1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11309217
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitrit, Standardlösung für die Ionenchromatographie, Specpure™, NO2-1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309217
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11309217
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040020.AE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00144923
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrite Ion chromatography standard solution
Namenshinweis NO2- 1000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Güte Specpure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1539019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Artikelnummer040020.AP,040020.AE
Chargennummer1521710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Artikelnummer040020.AP,040020.AE
Chargennummer1489673 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Artikelnummer040020.AP,040020.AE
Chargennummer1499455 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2024 Artikelnummer040020.AP,040020.AE
Chargennummer1436750 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Artikelnummer040020.AP,040020.AE
Name des Produkts
Nitrit, Standardlösung für die Ionenchromatographie, Specpure™, NO2-1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >