Learn More
Nitrilotriessigsäure Trinatriumsalz Monohydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Informationen
• Nitrilotriessigsäure, Trisodiumsalz, Monohydrat gilt als nicht genotoxische Verbindung mit karzinogener Wirkung
• Diese Verbindung hemmt die Gap-Junction-Kommunikation zwischen Lungenfibroblasten des chinesischen Hamsters.
Anwendungen
• Nitrilotriessigsäure-Trinatriumsalz-Monohydrat kommt häufig in Laborexperimenten zum Einsatz, da es den tumorerzeugenden Prozess induzieren kann.
• Es wurde bei In-vivo-Experimenten als Induktor von Blasen- und Nierentumoren in Tiermodellen verwendet.
• Dient als Chelatbildner, der Koordinationsverbindungen mit Metallionen (Chelaten) bildet
Literaturnachweise
Malcolm, A.; Mills, L. Inhibition of gap-junctional intercellular communication between Chinese hamster lung fibroblasts by di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) and trisodium nitrilotriacetate monohydrate (NTA).Cell Biology and Toxicology.1989, 5, 145–153.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nitrilotriacetic acid, trisodium salt, monohydrate |
Schmelzpunkt | >320.0°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | N(CH2CO2Na)3·H2O |
Menge | 500 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 484g/L (25°C) |
Formelmasse | 275.09 |