Learn More
Nitrilotriessigsäure, Solstice
Artikelnummer. 15684240 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
6 x 50 g
25 kg
Packungsgröße:
25 Kilogramm
50 Gramm
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15684240 25 kg 25 Kilogramm
15694240 50 g 50 Gramm
15624250 6 x 50 g 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15684240 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3453925KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4940.00 CHF
    4553.66 CHF / 25 Kilogramm
    Sparen 386.34 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Komplexometrie, ≥ 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-13-9
Summenformel C6H9NO6
Molekulargewicht (g/mol) 191.14
MDL-Nummer MFCD00004287
InChI-Schlüssel MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nitrilotriessigsäure, 2,2',2-Nitrilotriessigsäure, Triglycollaminsäure, Aminotriessigsäure, N,N-bis-Carboxymethylglycin, Nitrilotriacetat, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
IUPAC-Name 2-[Bis(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrilotriessigsäure
Flammpunkt 100 °C (212 °F)
Strukturformel N(CH2COOH)3
Menge 25 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 1710776
Formelmasse 191,14 g/mol
Reinheit (%) ≥ 99 %