Learn More
Nitrilotriessigsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413934 2500 g 2500 Gramm
11493924 100 g 100 Gramm
11403934 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11413934 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11936.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 139-13-9 | C6H9NO6 | 191.14 g/mol
It is employed as an excellent chelating agent. It is also used as a complexing agent, metal masking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als ausgezeichneter Chelatbildner eingesetzt. Wird auch als Komplexbildner, Metallmaskierungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Den Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken an einem gut belüfteten Ort lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-13-9
Summenformel C6H9NO6
Molekulargewicht (g/mol) 191.14
MDL-Nummer MFCD00004287
InChI-Schlüssel MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
IUPAC-Name 2-[Bis(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrilotriacetic acid
Schmelzpunkt 246°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel N(CH2CO2H)3
Menge 2500 g
Beilstein 1710776
Merck Index 14,6579
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 191.14
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrilotriacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrilotriacetic acid