Learn More
Nitrilotriessigsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10279550 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
5 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10279550 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10351351 5 g Glasflasche 5 Gramm
10782782 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
15119283 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10279550 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 415740010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nitrilotriessigsäure (CAS-Nr. 139-13-9) ist eine Tricarbonsäure-Verbindung, die für die chemische Chelatbildung und Elution in Proteinuntersuchungen und die Reinigung bestimmter Erdverbindungen verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Nitrilotriessigsäure (2,2',2-Nitrilotriessigsäure) ist eine Tricarbonsäure, die zur chemischen Aufreinigung verwendet wird.
Anwendungen
  • Ein bekanntes Mutagen, geeignet für Zellkulturexperimente von DNA-Schäden.
  • Nitrilotriessigsäure kann für die Proteinelution mit der His-tag Methode und der chemischen Chelatbildung verwendet werden.
  • Nitrilotriessigsäure kann Ca2+, Co2+, Cu2+ und Fe3+ chelieren.
  • Für empfindliche Anwendungen wie HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-13-9
Summenformel C6H9NO6
Molekulargewicht (g/mol) 191.14
MDL-Nummer MFCD00004287
InChI-Schlüssel MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
PubChem CID 8758
ChEBI CHEBI:44557
IUPAC-Name 2-[Bis(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrilotriacetic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 245.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel N(CH2CO2H)3
Menge 1 kg
Beilstein 04,369
Merck Index 15,6665
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.28g/L (22.5°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 191.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrilotriacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.