Learn More
Nitrilotriessigsäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-172536
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
139-13-9
C6H9NO6
191.14
MFCD00004287
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
8758
CHEBI:44557
2-[bis(carboxymethyl)amino]acetic acid
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
139-13-9
C6H9NO6
191.14
MFCD00004287
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
nitrilotriacetic acid, 2,2',2-nitrilotriacetic acid, triglycollamic acid, aminotriacetic acid, complexon i, trilon a, n,n-bis carboxymethyl glycine, nitrilotriacetate, komplexon i, titriplex i
8758
CHEBI:44557
2-[bis(carboxymethyl)amino]acetic acid
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Nitrilotriessigsäure (CAS-Nr. 139-13-9) ist eine Tricarbonsäure-Verbindung, die für die chemische Chelatbildung und Elution in Proteinuntersuchungen und die Reinigung bestimmter Erdverbindungen verwendet wird.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
  • Nitrilotriessigsäure (2,2',2-Nitrilotriessigsäure) ist eine Tricarbonsäure, die zur chemischen Aufreinigung verwendet wird.
Anwendungen
  • Ein bekanntes Mutagen, geeignet für Zellkulturexperimente von DNA-Schäden.
  • Nitrilotriessigsäure kann für die Proteinelution mit der His-tag Methode und der chemischen Chelatbildung verwendet werden.
  • Nitrilotriessigsäure kann Ca2+, Co2+, Cu2+ und Fe3+ chelieren.
  • Für empfindliche Anwendungen wie HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Nitrilotriacetic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 245.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel N(CH2CO2H)3
Menge 5 g
Beilstein 04,369
Merck Index 15,6665
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.28g/L (22.5°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 191.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrilotriacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.