Learn More
Nitrilotriacetat-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12952165
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitrilotriacetat-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12952165 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 ml, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 12952165
Marke: Fisher Chemical A 032 500
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
Summenformel N(CH2COO)33
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrilotriacetat
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Solvent or Matrix H2O
Menge 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nitrilotriacetat-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >