Learn More
Nitrilotriacetat-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12942165
Verfügbar ab: 30-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitrilotriacetat-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12942165 Shop All Fisher Chemical Products
250 ml, Glasflasche
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 12942165
Marke: Fisher Chemical A 032 250
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemical Identifiers
Summenformel N(CH2COO)33
Specifications
Chemischer Name oder Material Nitrilotriacetat
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Solvent or Matrix H2O
Menge 250 ml
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Nitrilotriacetat-Lösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >