Learn More
Chemsplash Mehrzweck-Nitrilhandschuhe, puderfrei, Einweg, Modell 4010
Product Code. 30058218
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Unit Size:
1000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe Unit Size
30058218 Groß 1000 Stück
30058198 Klein 1000 Stück
30058274 Mittel 1000 Stück
30058474 Extragroß 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 30058218 Supplier Chemsplash Supplier No. 4010.300.006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.65 CHF
    58.62 CHF / 1000 Stück
    Sparen 6.03 CHF
    9% Rabatt
View all promotions
Verfügbar ab: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertige Nitrilhandschuhe mit texturierten Fingerspitzen erfüllen die Standards für medizinische Anwendungen und sind für den Lebensmittelkontakt zugelassen.
  • Für Lebensmittelkontakt zugelassen
  • Medizinische Qualität
  • Beidseitig tragbar
  • Umgeschlagene Bündchen und latexfrei
  • PFAS-frei
  • Touchscreen-kompatibel
  • CE- und UKCA-geprüft
  • Dicke: 2,8 mil, Gewicht: 3,5 g
  • AQL: 1,5
  • Geeignet zum Schutz vor Chemikalienspritzern und mit gewissen elastischen Eigenschaften, was eine einfache Handhabung und Passform ermöglicht.
  • BRC-zugelassene Arbeitsbereiche und die pharmazeutische Industrie.
  • Frei von PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH oder jeglichen Konfliktstoffen.
Specifications
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN374-1: KPT, EN374-5: VIRUS, EN16523, EN455: 1/2/3 Medizinprodukte, EN1186: Lebensmittelqualität, EN420
Chlorinated Nein
Anwendungen Labor
Farbe Blau
Finger Thickness (English) 2,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.07 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Produkttyp Einweghandschuhe
Größe Groß
Dicke (angloamerikanisch) 2,8 mil
Dicke (metrisch) 0.07 mm
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage