Learn More
Chemsplash Multi-Task Nitrile Powder Free Disposable Gloves, Style 4010
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058198
Change view
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
30058198 Small 1000 Stück
30058274 Mittel 1000 Stück
30058218 Groß 1000 Stück
30058474 Extragroß 1000 Stück
4 options
Artikelnummer. 30058198
Marke: Chemsplash 4010.300.004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Premium nitrile gloves with textured fingertips meet medical grade standards and are food contact approved.
  • Food Contact Approved
  • Medical Grade
  • Ambidextrous
  • Rolled Cuff and Latex Free
  • PFAS Free
  • Touchscreen Compatible
  • CE and UKCA Approved
  • Thickness: 2.8 mil, Weight: 3.5 g
  • AQL: 1.5
  • Suitable for chemical splash protection and have some elasticated properties, allowing for ease of use and fit.
  • BRC-approved work areas and the Pharmaceutical Industry.
  • Free from PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH, or any Conflict Materials.
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN374-1: KPT, EN374-5: VIRUS, EN16523, EN455: 1/2/3 Medical Devices, EN1186: Food Grade, EN420
Chlorinated No
Anwendungen Laboratory
Farbe Blue
Finger Thickness (English) 2.8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.07 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 2.8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Produkttyp Disposable Gloves
Größe Small
Dicke (angloamerikanisch) 2.8 mil
Dicke (metrisch) 0.07 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Art der Handschuhstulpe Rolled
Auskleidung Unlined