Learn More
Nitritex™ Latex-freie Nitrilhandschuhe
Catalog Number p-8008431
14.58 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Die Nitritex™ Omega Pro-tech™ Puderfreien Einweg-Laborhandschuhe in blau sind beständig gegen Schnitte und Risse. Die nicht-sterilen, latexfreien, ungepuderten Handschuhe sind in verschiedenen Größen lieferbar.
  • Blau
  • Gerolltes Bündchen
  • Nicht steril
  • Nitril enthält keine Proteine
  • Verschiedene Größen
Zertifizierung/Konformität ISO 2859
Klassifikation Kategorie III – Persönliche Schutzausrüstung mit komplexem Design
Farbe Blau
Einwegprodukt Single-use
Latex Free Ja
Material Nitril
Produkttyp Handschuhe
Größe M
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Geprüft für medizinische Verwendung Ja
Länge (metrisch) 240 mm