Learn More
Nitritex™ Latex-freie Nitrilhandschuhe
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Blau
- Gerolltes Bündchen
- Nicht steril
- Nitril enthält keine Proteine
- Verschiedene Größen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 2859 |
| Klassifikation | Category 3 - Complex Design Personal Protective Equipment |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Nitril-Untersuchungshandschuh |
| Größe | XL |
| Art der Handschuhstulpe | Rollrand/gerollt |
| Geprüft für medizinische Verwendung | Ja |
| Mehr anzeigen |