Learn More
Meditrade™ NITRIL™ BestGen™ Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Reißfeste Handschuhe mit Touch-Feeling-Formel schützen gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Geeignet für allgemeine Laborarbeiten, pharmazeutische und professionelle Reinigungsarbeiten sowie Arbeiten mit Lebensmitteln.
21.30 CHF - 28.67 CHF
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 13485:2016; 93/42/EWG DES RATES über Medizinprodukte Klasse I; (EU) 2016/425 über PSA Kategorie III; DIN EN 455-1/ -2/ -3/ -4; EN 374-1/ -2/ -4/ -5; EN 16523-1; EN 420 |
---|---|
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Laboratory/Cleanroom Use | Laboreinsatz |
Latex Free | Ja |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16632227
|
Meditrade™
1286XS |
XS |
28.67 CHF
100 Stück |
|
16612227
|
Meditrade™
1286S |
S |
21.30 CHF
100 Stück |
|
16602227
|
Meditrade™
1286M |
M |
21.30 CHF
100 Stück |
|
16692217
|
Meditrade™
1286L |
L |
21.30 CHF
100 Stück |
|
16622227
|
Meditrade™
1286XL |
XL |
21.30 CHF
100 Stück |
|
Beschreibung
- Medizinische Handschuhe, getestet nach DIN EN 455
- PPE nach EN 374
- Schützen gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen
- Für die Arbeit mit Lebensmitteln geeignet
- Ideal für den Einsatz bei sensibler Haut mit diagnostizierter Latexallergie (Typ I)
- Latexfrei
- Einweg
- Touch-Feeling-Formel bietet eine ausgezeichnete Griffigkeit und sorgt für eine latexähnliche Elastizität
- Reißfest
- Polymer-Innenbeschichtung ermöglicht einfaches Überziehen
- Beidseitig tragbar mit Rollrand
- Blau
- Puderfrei
- Mikrorau
- Unsteril
- Einmalhandschuhe
Spezifikation
EN ISO 13485:2016; 93/42/EWG DES RATES über Medizinprodukte Klasse I; (EU) 2016/425 über PSA Kategorie III; DIN EN 455-1/ -2/ -3/ -4; EN 374-1/ -2/ -4/ -5; EN 16523-1; EN 420 | |
Ja | |
Ja |
Blau | |
Laboreinsatz | |
Nitril |