Learn More
Nitril™ 3000 extra-lange nicht sterile Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Artikelnummer. p-7087591
Click to view available options
Größe:
M
XL
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 16640336
Marke: Roesner Mautby Meditrade 1282M
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Nitril™ 3000 extra-lange Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Nitril bieten ausgezeichneten Schutz in Bereichen mit hoher Kontaminationsgefahr. Die nicht sterilen, puder- und latexfreien Handschuhe sind ideal für die Verwendung in Kliniken, Laboren und in der Produktion.
  • AQL 1,5
  • PSA-Kategorie III
  • Medizinprodukt der Klasse I
  • Extra lange Länge
  • Beidhändig
  • Nicht steril
  • Puderfrei und latexfrei
  • Texturiert
  • Gerolltes Bündchen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AQL 1,5, PSA-Kat. III, Medizin. Klasse I, lebensmittelkonform, EN 455-1/-2/-3/-4, En 374-1/-2/-4/-5, EN 16623-1, EN 420, EN ISO 13495:2016, 93/42/EWG
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Material Nitril
Größe M
Modell 1282M
Länge (metrisch) 290 mm