Learn More
Nitril™ 3000 extra-lange nicht sterile Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Beschreibung
- AQL 1,5
- PSA-Kategorie III
- Medizinprodukt der Klasse I
- Extra lange Länge
- Beidhändig
- Nicht steril
- Puderfrei und latexfrei
- Texturiert
- Gerolltes Bündchen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | AQL 1,5, PSA-Kat. III, Medizin. Klasse I, lebensmittelkonform, EN 455-1/-2/-3/-4, En 374-1/-2/-4/-5, EN 16623-1, EN 420, EN ISO 13495:2016, 93/42/EWG |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Material | Nitril |
| Größe | M |
| Modell | 1282M |
| Länge (metrisch) | 290 mm |