Learn More
Salpetersäure-Lösung, 0.5 mol/l
Click to view available options
Menge:
2.5 l
5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
5 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Material | 31.505 g HNO3/l H2O = 0.5 N (±0.001/20 °C) |
| Dichte | 1.02 g/ml |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
| Geruch | Geruchsneutral |
| pH | <1 |
| Menge | 2.5 l |
| Physikalische Form | Flüssig |