Learn More
Salpetersäure, Puriss p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., für Bestimmungen mit Dithizon, ≥65 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nitric acid |
| pH | <1 |
| Farbe | Farblos |
| Schmelzpunkt | -31 °C |
| Siedepunkt | 122°C (1013 hPa) |
| CAS Min. % | ≥ 50% |
| CAS Max. % | <70% |
| Dichte | 1.400 – 1.480 g/cm3 (20 °C) |
| Menge | 35 kg |