Learn More
Salpetersäure, Puriss p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., für Bestimmungen mit Dithizon, ≥65 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16625793 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
35 kg
190 L
Packungsgröße:
190 Liter
35 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16625793 190 L 190 Liter
16635793 35 kg 35 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 16625793 Lieferant Honeywell Fluka Lieferanten-Nr. 30709190L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.02
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nitric Acid Solution
IUPAC-Name Wasser
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitric acid
pH <1
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -31 °C
Siedepunkt 122°C (1013 hPa)
CAS Min. % ≥ 50%
CAS Max. % <70%
Dichte 1.400 – 1.480 g/cm3 (20 °C)
Menge 190 L
Strukturformel HNO3
Güte ACS