Learn More
Salpetersäure, Puriss p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., für Bestimmungen mit Dithizon, ≥65 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
40 kg
4 x 2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Metallfass
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
40 Kilogramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salpetersäure |
| Namenshinweis | puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., für Bestimmungen mit Dithizon, ≥65% |
| Siedepunkt | 122 °C |
| CAS Min. % | ≥50.0000%, ≥30.0000% |
| CAS Max. % | <70.0000%, <50.0000% |
| Dichte | 1.37 - 1.41 g/ml bei 20 °C (Lit.) |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Menge | 4 x 2.5 l |
| Strukturformel | HNO3 |
| UN-Nummer | UN2031 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Nitric acid
- Gefahr
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid