Learn More
Salpetersäure, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
869.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Beschreibung
Säuren werden auf bis zu 64 Metalle im niedrigen ppb-Bereich analysiert, was bei kritischen Spurenmetallanalysen nur geringe Hintergrundstörsignale gewährleistet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Salpetersäure |
CAS | 7697-37-2 |
Schmelzpunkt | -41.6 °C |
Siedepunkt | 83 °C |
Geruch | Stechend |
Prozentgehaltsbereich | 67 bis 69 % |
Menge | 2.5 l |
Summenformel | HNO3 |
Physikalische Form | Flüssig |
MDL-Nummer | MFCD00011349 |