Learn More
Salpetersäure, 70 %, ULTREX™ II Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15508384 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Fluorpolymer, vorausgelaugt
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15508384 1 l Fluorpolymer, vorausgelaugt 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15508384 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 6901.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Für die ausschlaggebende Elementaranalyse bei Konzentrationen von unter 10 ppt (parts per trillion, Teilchen pro Billion). Salpetersäure, 70 %, ULTREX™ II Reagenz, J.T. Baker™ ist eine extrem reine Säure mit geringen Mengen metallischer Verunreinigungen, insbesondere für die Verwendung in der ppt-Spurenelementanalyse.
Reinheit und Konsistenz sind bei allen Reagenzchemikalien wesentlich, aber sie sind besonders wichtig bei Säuren.
  • Hergestellt in modernster Verarbeitung
  • Verpackt unter Reinraumbedingungen
  • Die Charakterisierung nach der Verpackung erfolgt mithilfe fortschrittlicher analytisch-instrumenteller Methoden
  • Eine Bescheinigung über die tatsächliche Chargenanalyse wird mit jeder Flasche geliefert
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salpetersäure
CAS 7697-37-2
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 83 °C
Dichte 1.4 g/cm3
Verpackung Fluorpolymer, vorausgelaugt
Hinweise zur Reinheitsqualität Ultrapure-Reagenz
Prozentgehaltsbereich 67 - 70 %
Hinweise zum Prozentgehalt mit
Menge 1 l
Summenformel HNO3
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011349
Synonym Hydrogennitrat, Azotische Säure, Salpetersäure, Salpeterdunst, Nitrylhydroxid, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC-Name Salpetersäure
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formelmasse 63.01 mol
Güte ULTREX™ II
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.