Learn More
Salpetersäure, 65% AR, Chem-Lab
Artikelnummer. 12178731
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12178731 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 12178731 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL00.1915.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Primärreagenz für Nitrierung und Spurenanalyse Salpetersäure 65 % AR, Chem-Lab ist eine stark korrosive Mineralsäure. Sie ist für den Laborgebrauch vorgesehen und ist ACS, ISO, Ph. Arzneibuch-Qualität. Der Grad der gelblichen Tönung im Behälter hat keinen Einfluss auf die Produktqualität.
Die wichtigste industrielle Verwendung von Salpetersäure ist die Düngemittelherstellung. Salpetersäure wird mit Ammoniak neutralisiert; dies ergibt Ammoniumnitrat. Andere Hauptanwendungen umfassen die Herstellung von Sprengstoffen, Ausgangsstoffen für die Nylonproduktion und spezieller organischer Verbindungen.
Spezifikation
pH <1
Farbe Farblos
CAS 7697-37-2
Schmelzpunkt -32 °C
Siedepunkt 121 °C
Konzentration ≥ 65 %
Dichte 1.39 g/ml
Geruch Geruchlos
Dampfdruck 9.4 hPa (20 °C)
Menge 1 l
Summenformel HNO3
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011349
Synonym Hydrogennitrat, Azotische Säure, Salpetersäure, Salpeterdunst, Nitrylhydroxid, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC-Name Salpetersäure
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formelmasse 63.01 mol
Güte ISO