Learn More
Nitrendipin, TRC
Artikelnummer. 30133469
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
500 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133469 500 mg 500 Milligramm
30005443 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133469 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN490150500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39562-70-4
Summenformel C18 H20 N2 O6
Molekulargewicht (g/mol) 360.36
Synonym Nitrendipine, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester, (±)-BAY E 5009, (±)-Nitrendipine, BAY-e 5009, Bayotensin, Baypress, Bylotensin, Deiten, Nidrel, Nitrendipin, Nitrepin
IUPAC-Name 5-O-Ethyl 3-O-Methyl 2,6-Dimethyl-4-(3-Nitrophenyl)-1,4-Dihydropyridin-3,5-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrendipine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H20N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9,16,19H,5H2,1-4H3
Formelmasse 360.1321
Reinheit (%) >95%