Learn More
Nitrendipine, R&D Systems™
Beschreibung
L-type calcium channel blocker. Induces autophagy.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nitrendipine |
| CAS | 39562-70-4 |
| Summenformel | C18H20N2O6 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | nitrendipine, bayotensin, baypress, nidrel, nitrendipinum, nitrendipino, bylotensin, nitrendipin, deiten, nitrepin |
| InChI-Schlüssel | PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C |
| IUPAC-Name | 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 360.366 |
| PubChem CID | 4507 |
| Mehr anzeigen |