Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nitrazingelb, Indikatorqualität
Artikelnummer. 10184350 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10184350 5 g 5 Gramm
10404915 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10184350 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 190570050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5424-01-1 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1-1-5424
Summenformel C5H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00003938
InChI-Schlüssel ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(2,4-Dinitrophenylazo)-1-naphthol-3,6-disulfonic acid, disodium salt, 3-(2, 4-Dinitrophenylazo)-4-hydroxy-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, 2-(2, 4-Dinitrophenylazo)-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid
PubChem CID 72656
IUPAC-Name 3-Aminopyrazin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitrazine yellow
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 542.35
Güte Anzeige
Verpackung Glasflasche
UV-VIS 85% min.
Visuelles Übergangsintervall from pH 6.0(bright yellow) to pH 7.2(bright blue)
Farbe Braun bis Orange
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver