Learn More
WTW™ Nitrat-Testkits
Click to view available options
Bereich:
0,2 bis 13,0 mg/l NO3-N, 0,9 bis 57,5 mg/l NO3
0,2 bis 20 mg/l NO3-N, 0,9 bis 88,5 mg/l NO3
0,5 bis 18 mg/l NO3-N, 2,2 bis 79,7 mg/l NO3
0,5 bis 25 mg/l NO3-N, 2,2 bis 110,7 mg/l NO3
1 bis 50 mg/l NO3-N, 4 bis 221 mg/l NO3
Anzahl Tests:
25
50
60
90
Packungsgröße:
0.52 Liter
1 Set
25 Stück
300 GR
Beschreibung
- Vielzahl von Geräten zur Messung von Nitraten
- Für Abwasser, Trinkwasser, Oberflächen
- PhotoLab®, S6, PhotoLab®, S12, PhotoLab®, Spectral, Photoflex Photometer
- CombiCheck Nitrat (NO<sub>3</sub>) Zelltestkit
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Nitrospectral |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Abwasser, Trinkwasser, Oberflächenwasser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Photoflex Photometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral |
| Enthält | Zertifikate |
| Anzahl Tests | 60 |
| Bereich | 0,5 bis 18 mg/l NO3-N, 2,2 bis 79,7 mg/l NO3 |
| Ausreichend für | 25 Tests |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | CombiCheck Nitrat (NO3)-Zelltestkit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Nitrate Cell Test Method: photometric 0.5 - 18.0 mg/l NO
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid