Learn More
WTW™ Nitrat-Testkits
Artikelnummer. 11747315
Click to view available options
Bereich:
0,2 bis 13,0 mg/l NO3-N, 0,9 bis 57,5 mg/l NO3
0,2 bis 20 mg/l NO3-N, 0,9 bis 88,5 mg/l NO3
0,5 bis 18 mg/l NO3-N, 2,2 bis 79,7 mg/l NO3
0,5 bis 25 mg/l NO3-N, 2,2 bis 110,7 mg/l NO3
1 bis 50 mg/l NO3-N, 4 bis 221 mg/l NO3
Anzahl Tests:
25
50
60
90
Packungsgröße:
0.52 Liter
1 Set
25 Stück
300 GR
Artikelnummer. 11747315
Marke: WTW™ 252073
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erhalten Sie Präzisionsmessungen für Abwasser, Trinkwasser und Oberflächenwasser mit CombiCheck Nitrat (NO3)-Küvetten-Testkits.
  • Vielzahl von Geräten zur Messung von Nitraten
  • Für Abwasser, Trinkwasser, Oberflächen
  • PhotoLab&reg, S6, PhotoLab&reg, S12, PhotoLab&reg, Spectral, Photoflex Photometer
  • CombiCheck Nitrat (NO<sub>3</sub>) Zelltestkit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Analyten DMP
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Abwasser, Trinkwasser, Oberflächenwasser
Zur Verwendung mit (Geräte) Photoflex Photometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, SpectroFlex
Enthält Zertifikate
Anzahl Tests 90
Bereich 0,5 bis 25 mg/l NO3-N, 2,2 bis 110,7 mg/l NO3
Ausreichend für 25 Tests
Testmethode Photometrisch
Typ CombiCheck Nitrat (NO3)-Zelltestkit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitrate Cell Test N2/25 Method: photometric 0.5 - 25.0 mg/l NO
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: phosphoric acid, sulphuric acid